주요 문서
860737P
Avanti
C24:1 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1/24:1(15Z))
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
D-galactosyl-ß-1,1′ N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H84D7NO8
Molecular Weight:
817.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg ((860737P-1MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI key
WBOZIXHPUPAOIA-IQHICSJBSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860737P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)