주요 문서
860701P
Avanti
C17:0 GA2
powder
동의어(들):
C17:0 Galabiosylceramide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H89NO13
CAS Number:
Molecular Weight:
876.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 500 μg (860701P-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Galabiosylceramide (Ga2cer) is a glycolipid and is produced in the luminal leaflet of the Golgi apparatus.
생화학적/생리학적 작용
Galabiosylceramide (Ga2cer) is accumulated in larger amounts in Fabry′s disease.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860701P-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Topology of sphingolipid galactosyltransferases in ER and Golgi: trans bilayer movement of mono hexosyl sphingolipids is required for higher glycosphingolipid biosynthesis.
Burger KN, et al.
The Journal of Cell Biology, 133(1), 15-28 (1996)