포장
pkg of 1 × 10 mg (860650P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P
지질 유형
sphingolipids
deuterated lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-40,43-44H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b18-17-,36-34+/t39-,40+/m0/s1
InChI key
YTXGSYSKVFVWFG-AHTJCSRDSA-N
일반 설명
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z)) is a synthetic ceramide derived from a C17 sphingosine with nervonic acid (a monounsaturated analog of lignoceric acid (24:0)).
애플리케이션
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z)) has been used as an internal standard to measure ceramide content in the tissue samples by mass spectrometery.
생화학적/생리학적 작용
Ceramides play an important role in cell signaling, cell differentiation, proliferation and apoptosis.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860650P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.