주요 문서
860566P
Avanti
12:0 Biotinyl LPA
Avanti Research - A Croda Brand 860566P, powder
동의어(들):
1-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H49N4O9PS
CAS Number:
Molecular Weight:
612.72
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860566P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860566P
지질 유형
omega FAs
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C25H46N3O9PS.H3N/c29-19(17-37-38(33,34)35)16-36-23(31)14-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-26-22(30)13-10-9-12-21-24-20(18-39-21)27-25(32)28-24;/h19-21,24,29H,1-18H2,(H,26,30)(H2,27,28,32)(H2,33,34,35);1H3/t19-,20+,21+,24+;/m1./s1
InChI key
ZLKIPNXNKSPNAR-RSYVSERUSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860566P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)