주요 문서
860523P
Avanti
C24 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860523P, powder
동의어(들):
N-lignoceroyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H89N2O6P
CAS Number:
Molecular Weight:
749.14
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860523P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860523P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H86NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(45)43-40(39-49-50(46,47)48)41(44)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2;/h40-41,44H,3-39H2,1-2H3,(H,43,45)(H2,46,47,48);1H3/t40-,41+;/m0./s1
InChI key
RWGVFKRSCGIIDQ-AFTKPYPUSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860523P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)