주요 문서
860352P
Avanti
16:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860352P, powder
동의어(들):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H71NO8PD9
CAS Number:
Molecular Weight:
743.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (860352P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860352P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-IFKPPQQBSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860352P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)