주요 문서
860343P
Avanti
14:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860343P, powder
동의어(들):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H59NO8PD13
CAS Number:
Molecular Weight:
691.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (860343P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860343P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-ABPAQVLFSA-N
일반 설명
14:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860343P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of materials chemistry. B (2012)