주요 문서
860150P
Avanti
C18:0 GB4 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
C18:0 GB4 Globoside (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C62H114N2O23
CAS Number:
Molecular Weight:
1255.57
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99 (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
애플리케이션
Lipids research
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)