주요 문서
860146P
Avanti
C18:0 GD1b Ceramide (d18:1/18:0)
from synthetic
동의어(들):
C18:0 GD1b Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C84H148N4O39
Molecular Weight:
1838.08
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860146P-1MG)
작용기
(sphingolipid)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
애플리케이션
lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860146P-1MG)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)