주요 문서
860133P
Avanti
GD3 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
GD3 Ganglioside (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H91N3O28
CAS Number:
Molecular Weight:
1206.28
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99%
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860133P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860133P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)