설명
Sphingomyelin (Milk, Bovine), chloroform
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (860063C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (860063C-25mg)
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H93N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-46(50)47-44(43-54-55(51,52)53-42-41-48(3,4)5)45(49)39-37-35-33-31-29-27-19-17-15-13-11-9-7-2/h37,39,44-45,49H,6-36,38,40-43H2,1-5H3,(H-,47,50,51,52)/b39-37+/t44-,45+/m0/s1
InChI key
SXZWBNWTCVLZJN-NMIJJABPSA-N
일반 설명
Sphingomyelin and related lipids
애플리케이션
- for detecting ceramide in feces
- for differential scanning calorimetry
- as a lipid standard
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객