858140P
Avanti
13:0 Lyso PS
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
동의어(들):
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(13:0/0:0); 110722
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H37NNaO9P
CAS Number:
Molecular Weight:
477.46
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (858140P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 858140P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H38NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18(22)27-13-16(21)14-28-30(25,26)29-15-17(20)19(23)24;/h16-17,21H,2-15,20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26);/q;+1/p-1/t16-,17+;/m1./s1
InChI key
BRVABNHOEIJCON-PPPUBMIESA-M
애플리케이션
13:0 Lyso PS has been used as an internal standard for lipid extraction using electrophoresis. It has also been used as a standard to optimize the conditions for the synthesis, purification and mass spectrometric characterization of stable isotope-labeled amadori-glycated phospholipids.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (858140P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.