주요 문서
857144C
Avanti
18:1 BMP-d5 (2R, 2′R/S)
동의어(들):
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-rac-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol(d5) (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H77D5NO10P
CAS Number:
Molecular Weight:
797.11
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mg (857144C-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[NH4+].[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(=O)OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857144C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)