분석
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
양식
powder
분자량
306.40 g/mol
포장
pkg of 1 × 1 g (850510P-1g)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850510P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
일반 설명
n-nonyl-β-D-glucoside is a non-ionic(3) surfactant.
Nonyl glucoside is a dialyzable nonionic detergent for functional solubilization and purification of membrane proteins.
생화학적/생리학적 작용
n-nonyl-β-D-glucoside is usually preferred for membrane protein crystallization trials.
포장
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850510P-1g)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.