850475C
Avanti
18:1-16:0 PC
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1--(9Z-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OPPC; PC(18:1(9Z)/16:0)
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850475C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850475C
농도
10 mg/mL (850475C-25mg)
25 mg/mL (850475C-200mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analyses
- as a component in liposomes to study the cell proliferation of several cell lines
- in liposomes for cross-linking experiment
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.