850408C
Avanti
4ME 16:0 PS
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (850408C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850408C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850408C
농도
10 mg/mL (850408C-10mg)
10 mg/mL (850408C-25mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
InChI key
KYWPZKCRBGDOKQ-YLTQECSMSA-M
애플리케이션
- in the preparation of planar lipid bilayers
- as an internal standard in mass spectrometry for lipidomic analyses
- in the preparation of black lipid membranes
- as a substrate for phaiodactylipin enzyme
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.