840513C
Avanti
18:1 Phosphatidylethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840513C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840513C
농도
10 mg/mL (840513C-25mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(42)46-37-39(38-48-50(44,45)47-6-3)49-41(43)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,39H,4-18,23-38H2,1-3H3,(H,44,45);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t39-;/m1./s1
InChI key
AHVVHDCFEFPKMN-AOEFFCPUSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.