주요 문서
810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
ESR probes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
InChI key
QPIJNGFYVBHNSN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-DOXYL Stearic acid (5-DS) is a lipid soluble spin label.
포장
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (810612P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An EPR investigation of surfactant action on bacterial membranes
Glover R E, et al.
FEMS Microbiology Letters, 177(1), 57-62 (1999)