분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 1 mg (810393P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C40H66N4O8S.H3N/c1-22(25-12-13-26-35-27(20-32(47)40(25,26)3)39(2)16-15-24(45)18-23(39)19-30(35)46)11-14-34(49)42-28(37(50)51)8-6-7-17-41-33(48)10-5-4-9-31-36-29(21-53-31)43-38(52)44-36;/h22-32,35-36,45-47H,4-21H2,1-3H3,(H,41,48)(H,42,49)(H,50,51)(H2,43
InChI key
QZEAXWRIBXAWIF-HEGABJNVSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810393P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.