810387C
Avanti
18:1 PE-TopFluor™ AF594
Avanti Research™ - A Croda Brand (810387C), chloroform solution
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF594) (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C76H119N6O18PS2
CAS Number:
Molecular Weight:
1499.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 250 μg (810387C-250ug)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand (810387C)
농도
250 μg/mL (810387C-250UG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810387C-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.