810317P
Avanti
TopFluor™ TMR PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H88BF2N5O18P2
CAS Number:
Molecular Weight:
1206.05
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 250 μg (810317P-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (810317P-50UG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-50UG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.