주요 문서
810300P
Avanti
TopFluor DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H71BF2N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
744.84
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
포장
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)