주요 문서
810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor) 25-OH cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810299P, powder
동의어(들):
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H65 BF2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
718.81
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810299P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-100ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)