주요 문서
810213P
Avanti
C12-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810213P, powder
동의어(들):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphinganine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H63N5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
661.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 50 μg (810213P-50ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810213P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
C12-Sphinganine is an active derivative of sphinganine (dihydrosphingosine), with C12 being the number of carbon atoms in the acyl residue. C12-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810213P-50ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)