주요 문서
810212C
Avanti
C6-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
동의어(들):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphinganine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H51N5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
577.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810212C-50ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
농도
0.05 mg/mL (810212C-50ug)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
InChI key
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
일반 설명
C6-Sphinganine, also called as C6-dihydrosphingosine, is a common sphingoid base in phospholipids with C6 acyl chain. C6-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810212C-50ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)