주요 문서
810197P
Avanti
16:0-Pyr PC
Avanti Research - A Croda Brand 810197P, powder
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphatidylcholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H76NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
850.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810197P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810197P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCc1c2c3c4c(cc2)cccc4ccc3cc1)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C50H76NO8P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-29-47(52)56-39-45(40-58-60(54,55)57-38-37-51(2,3)4)59-48(53)30-24-21-18-15-16-19-22-26-41-31-32-44-34-33-42-27-25-28-43-35-36-46(41)50(44)49(42)43/h25,27-28,31-36,45H,5-24,26,29-30,37-40H2,1-4H3/t45-/m1/s1
InChI key
ZZLOWUUVDRBGKM-WBVITSLISA-N
일반 설명
Phosphatidylcholine (PC) is a common phospholipid found in eukaryotes and a prime metabolite of glycerolipid metabolism. It is a vital component of the mucosal layer of the colon.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810197P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Importance of phosphatidylcholine on the chloroplast surface
Botella C, et al.
Chemistry and Physics of Lipids null