810162P
Avanti
14:0-12:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810162P, powder
동의어(들):
1-myristoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H68N5O13P
CAS Number:
Molecular Weight:
833.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810162P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810162P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
NBD PG is a fluorophore having fluorescent 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl (NBD) label attached to phosphatidylglycerol (PG). PG is the second most abundant surfactant phospholipid.
생화학적/생리학적 작용
7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl (NBD) labeled fluorescence lipids are used to study the organization of membranes, micelles and reverse micelles. Phosphatidylglycerol (PG) is involved in alveolar stability and plays a vital role in the regulation of innate immune response.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810162P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.