주요 문서
810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
동의어(들):
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H50N5O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
659.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
농도
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
18:1 NBD Lyso PE is a fluorescent analog used as a phospholipid marker.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810127C-500ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mitochondria: One of the origins for autophagosomal membranes?
Luo S, et al.
Mitochondrion, 9(4), 227-231 (2009)