주요 문서
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H55D5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
517.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)