주요 문서
792458C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-oleoyl-2- palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H82NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
760.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 2.5 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
10 mg/mL in chloroform
지질 유형
phospholipids
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI key
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792458C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)