790404C
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt); DOGS NTA
About This Item
추천 제품
설명
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt), chloroform
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (790404C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (790404C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (790404C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (790404C-10mg)
10 mg/mL (790404C-25mg)
5 mg/mL (790404C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객