주요 문서
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H41NNa2O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
573.65
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
설명
Technique(s): bile acids
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
MJXWPLXHDUSUKI-KZRRTRIISA-L
애플리케이션
lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)