주요 문서
700165P
Avanti
3ß-OH-7-oxocholenic acid
powder
동의어(들):
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholenic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H36O4
CAS Number:
Molecular Weight:
388.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700165P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)