분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg (700101P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h13,19-20,22,25-26,30H,8-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
InChI key
OGQJUYXFIOFTMA-RHNFIJQVSA-N
일반 설명
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro FF-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro FF-MAS. Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is a sterol.
생화학적/생리학적 작용
Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700101P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.