주요 문서
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
27-cholestenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O3
CAS Number:
Molecular Weight:
416.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
설명
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)