주요 문서
610035
Avanti
PTFE Seal
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
PTFE Seal, PTFE seal for syringe needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NB.03
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Polytetrafluoroethylene (PTFE) seals have potent temperature and chemical resistance.
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)