주요 문서
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.72
material
aluminum
anodized aluminum
특징
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0025000638
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)