제조업체/상표
IKA 0025000832
길이 × 너비
160 mm × 160 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
H 135.10 Square, flat bottom carrier without handle for holding up to four of the H 135.10x series blocks. Compatable with various IKA® magnetic stirrers.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.