주요 문서
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.51
material
stainless steel cover
제조업체/상표
Polarware 12Y-2
길이 × 너비
11 in. × 9.625 in.
용량
12.1 qt
직경 × 높이
9.6 cm × 11 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)