추천 제품
AC/DC 입력
240 V (AC)
material
silicone
특징
CE compliant
제조업체/상표
BriskHeat BS0102040LGE
파라미터
0-232 °C temp. range
너비 × 길이
1 in. × 4 ft
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Supplied with SDC controller-compatible plug
- Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
- Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
- Up to 392°F (150°C)
- Moisture and chemical resistant
- Temperature controller required
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.