특징
racked
tip design ART 1200L
포장
pkg of 4X768 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2789
기술
PCR: suitable
크기
1200 μL
용적
1200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ART™ SoftFit-L Reload System is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS™ pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
특징 및 장점
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.