주요 문서
Z743249
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 10 mL flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970601
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 56 spring clips for 10 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)