주요 문서
Z743219
Julabo® bath accessories
drain tap, stainless steel, up to 200 C, for 4, 6, 12, 26 L bath tanks, pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970450
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Drain tap G 1/4 with lever handle, not self sealing, for use with Julabo® cryo compact thermostats.
특징 및 장점
  • Temperature range: -30°C to +200°C
  • Max. operating pressure: PN 56 bar
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)