주요 문서
Z743201
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
basic tray for assembling spring clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970620
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Basic stainless steel tray for assembling spring clamps. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23. Mix and match combinations of spring clamps Z743249 (8970601) through Z557471 (8970609) install on the basic tray.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)