제조업체/상표
Julabo 9970254
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The hinged stainless steel gable hood reduces the evaporation of tempering liquid and saves energy. The rising steam is led back into the bath via a drip edge. This means that the tempering liquid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the hood prevents contamination of the samples in the bath. The hinged stainless steel gable hood is designed for operation up to +60°C.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.