주요 문서
Z742908
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 8K0.1, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, universal plug set
제조업체/상표
Kern FCB 8K0.1
계량 용량 측정 범위
8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bench scale with second display on the backside of the scale.
PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
High mobility: Battery operation option, compact construction and low weight make this balance ideal for use in several locations (production, warehouse, dispatch department, ...)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)