추천 제품
AC/DC 입력
100 - 240 V AC, universal plug set
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern ABT 320-4NM
계량 용량 측정 범위
302 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.