특징
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1612-E-UK
파라미터
15500 rpm
16100 × g
기술
centrifugation: suitable
크기
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
중량
10.5 lb (4.8 kg)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Benchmark′s MC-12 High Speed Microcentrifuge is the first and only personal centrifuge capable of speeds up to 16,000 xg (15,500 rpm); meaning it is the most affordable and compact option available that meets standard molecular biology and DNA protocols. Includes: 12 x 1.5/2.0mL rotor.
법적 정보
MC-12 is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.