주요 문서
Z742453
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker MP and Incu-Mixer MP
holds 20 x 1.5-2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
특징
holds 20 x 1.5-2 mL
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific BT1500-A1520
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
법적 정보
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)