주요 문서
Z742418
Q-Tube Pressure Monitor
35 SS, pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.51
material
316 stainless steel adapter
PTFE sleeve
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Q Labtech 100-PRMSET-35SS
파라미터
180 psi max. pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Pressure Monitor Set-35-SS/100-PRMSET-N35SS contains all items needed for immediate use (316 stainless steel Adapter and matched PTFE sleeve, 1 pressure gauge, 1 pressure tube-35 mL, 10 Septa-35 mL-180 psi, etc.).
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)